Learn More
Ácido N-metil-D-aspártico, +98 %
Código de producto. 15463969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463969 50 mg 50 miligramos
15443969 100 mg 100 miligramos
15453969 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61361.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6384-92-5 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6384-92-5
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00004226
Clave InChI HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo n-methyl-d-aspartic acid, nmda, n-methyl-d-aspartate, n-methylaspartate, d-aspartic acid, n-methyl, methyl aspartic acid, n-me-d-asp-oh, r-2-methylamino succinic acid, unii-1903b9q6pi, n methyl d aspartate
PubChem CID 22880
ChEBI CHEBI:31882
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(metilamino)butanodioico
SMILES CNC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-D-aspartic acid
Punto de fusión 187°C to 192°C
Color Blanco
Beilstein 1724431
Índice Merck 14,6662
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Rotación óptica −15° (c=2 in Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo