Learn More
N-Metil-(croman-8-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10737315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10737315 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10652705 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10737315 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC76146DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1048970-16-6
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.247
Número MDL MFCD12198126
Clave InChI VVCGFZWBAXPSIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-chroman-8-ylmethyl amine, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-ylmethyl methyl amine, chroman-8-ylmethyl methylamine, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 43811059
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidro-2H-cromen-8-il)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC=CC2=C1OCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(chroman-8-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 97%