Learn More
n-Metil-(croman-6-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10632495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10632495 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10642495 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10632495 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC32846CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 950603-17-5
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.247
Número MDL MFCD12198110
Clave InChI OYZVOCNCDRSGDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-chroman-6-ylmethyl amine, 1-chroman-6-yl-n-methylmethanamine, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ylmethyl methyl amine, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-yl-n-methylmethanamine, chroman-6-ylmethyl methylamine, 1-3,4-dihydro-2h-chromen-6-yl-n-methyl-methanamine
PubChem CID 43811035
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidro-2H-cromen-6-il)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)OCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(chroman-6-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 97%