Learn More
Clorhidrato de N-metil-C-(naftalen-1-il)metanamina (clorhidrato de amina secundaria), Mikromol™
Código de producto. 17943766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943766 25 mg 25 miligramos
17922146 100 mg 100 miligramos
30458756 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17943766 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0696.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-metil-C-(naftalen-1-il)metanamina (clorhidrato de amina secundaria)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
CAS 65473-13-4
Nombres de analitos o componentes N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP), Terbinafine Imp. A (EP), Terbinafine USP Related Compound A, Terbinafine USP RC A, N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Secondary Amine Hydrochloride of Terbinafine, Terbinafine Related Compound A as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Terbinafine Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.C=1C=CC2=C(C1)C=CC=C2CNC
Nombre IUPAC N-metil-1-naftalen-1-ilmetanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 207.7
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0815 g/mol