Learn More
N-metil-bis(trifluoroacetamida), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13488468 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13488468 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10158742 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13488468 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210070250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 685-27-8 | C5H3F6NO2 | 223.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 685-27-8
Fórmula molecular C5H3F6NO2
Peso molecular (g/mol) 223.07
Clave InChI AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mbtfa, n-methyl-bis trifluoroacetamide, n-methylbis trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl acetamide, n,n-bis trifluoroacetyl methylamine, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-2,2,2-trifluoroacetyl acetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl, n-methylbistrifluoroacetamide, n-methyl-bis-trifluoroacetamide
PubChem CID 69635
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-metil-N-(2,2,2-trifluoroacetil)acetamida
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Densidad 1.5470g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 122.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3CO)2NCH3
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.547
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.