Learn More
N-metil-bis(trifluoroacetamida), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10158742 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10158742 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
13488468 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10158742 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210070050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 685-27-8 | C5H3F6NO2 | 223.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 685-27-8
Fórmula molecular C5H3F6NO2
Peso molecular (g/mol) 223.07
Clave InChI AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mbtfa, n-methyl-bis trifluoroacetamide, n-methylbis trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl acetamide, n,n-bis trifluoroacetyl methylamine, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-2,2,2-trifluoroacetyl acetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl, n-methylbistrifluoroacetamide, n-methyl-bis-trifluoroacetamide
PubChem CID 69635
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-N-metil-N-(2,2,2-trifluoroacetil)acetamida
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Densidad 1.5470g/mL
Punto de ebullición 120°C to 122°C
Temperatura de inflamación 45°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CF3CO)2NCH3
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.547
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.