Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-metil-beta-alaninanitrilo, 98 %
Código de producto. 10677282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677282 5 g Frasco de vidrio 5 g
10513101 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10677282 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 126220050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 693-05-0 | C4H8N2 | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-05-0
Fórmula molecular C4H8N2
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00001954
Clave InChI UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylamino propanenitrile, 3-methylaminopropionitrile, 3-methylamino propionitrile, propanenitrile, 3-methylamino, 2-cyanoethyl methyl amine, propionitrile, 3-methylamino, n-2-cyanoethyl methylamine, 3-n-methylamino propionitrile, 2-cyanoethyl methylamine, n-methyl-beta-alaninenitrile
PubChem CID 69656
Nombre IUPAC 3-(metilamino)propanonitrilo
SMILES CNCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-β-alaninenitrile
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 182°C to 186°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NHCH2CH2CN
Índice de refracción 1.4300 to 1.432
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-ß-alaninenitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.