Learn More
N-Metil-beta-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-beta-alanine |
| CAS | 2679-14-3 |
| Fórmula molecular | C4 H9 N O2 |
| Sinónimo | β-Alanine, N-methyl-, N-Methyl-β-alanine, 3-(Methylamino)propanoic acid, 3-(Methylamino)propionic acid, N-Methyl-β-aminopropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-5-3-2-4(6)7/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CNCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(metilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 103.12 |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0633 |
| Mostrar más |