Learn More
N-metil-beta-alanina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-beta-alanine-d3 |
| CAS | 1216493-51-4 |
| Fórmula molecular | C4H6D3NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-beta-aminopropionic Acid-d3, 3-(Methylamino)propionic acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-5-3-2-4(6)7/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(trideuteriometilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 106.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.0822 |