Learn More
N-metilanabasina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl Anabasine |
| CAS | 2055-12-1 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-anabasine, 3-(1-Methyl-2-piperidinyl)-pyridine, 1-Methyl-2-(3'-pyridyl)piperidine, 1-Methylanabasine, N'-Methylanabasine, N'-Methylanabasine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-3-2-6-11(13)10-5-4-7-12-9-10/h4-5,7,9,11H,2-3,6,8H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCCC1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-(1-metilpiperidin-2-il)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 176.258 |
| Mostrar más |