Learn More
N-metil amisulprida, TRC
Código de producto. 30007192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007192 100 mg 100 miligramos
30007165 50 mg 50 miligramos
30006593 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM287320100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391054-22-0
Fórmula molecular C18 H29 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 383.51
Sinónimo N-Methylamisulpride, Benzamide, 4-amino-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-N-methyl-, 4-Amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxy-N-methyl-benzamide, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxy-N-methylbenzamide
Nombre IUPAC 4-amino-N-[(1-etilpirrolidina-2-il)metil]-5-etilsulfonil-2-metaxi-N-metilbenzamida
SMILES CCN1CCCC1CN(C)C(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl Amisulpride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H29N3O4S/c1-5-21-9-7-8-13(21)12-20(3)18(22)14-10-17(26(23,24)6-2)15(19)11-16(14)25-4/h10-11,13H,5-9,12,19H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.1879