Learn More
N-metil-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine |
| CAS | 18378-29-5 |
| Fórmula molecular | C7H6N4O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N4O3/c1-8-4-2-3-5(11(12)13)7-6(4)9-14-10-7/h2-3,8H,1H3 |
| SMILES | CNC1=CC=C(C2=NON=C12)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-metil-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 194.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.044 |