Learn More
N-Metil-(7-bromo-2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11396805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11396805 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10021104 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396805 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58146CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 886851-54-3
Fórmula molecular C8H10BrNO2S
Peso molecular (g/mol) 264.137
Número MDL MFCD08690308
Clave InChI FJHBRYOEMIQSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methylamine, n-methyl-5-aminomethyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methyl methyl amine, 7-bromo 2h,3h-thiopheno 4,3-e 1,4-dioxan-5-yl methyl methylamine, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanamine,7-bromo-2,3-dihydro-n-methyl, 1-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 18525892
Nombre IUPAC 1-(5-bromo-2,3-dihidrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-7-il)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=C2C(=C(S1)Br)OCCO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.14
Porcentaje de pureza 90%