Learn More
N-Metil-(6-tien-2-ilpirid-3-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10623825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10623825 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10225424 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10623825 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54846CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 886851-41-8
Fórmula molecular C11H12N2S
Peso molecular (g/mol) 204.291
Número MDL MFCD09064971
Clave InChI LFZDJRPWILOVEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-6-thien-2-ylpyrid-3-yl methylamine, n-methyl-1-6-thien-2-yl pyridin-3-yl methylamine, 3-pyridinemethanamine,n-methyl-6-2-thienyl, methyl 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methyl amine, n-methyl-1-6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine, methyl 6-2-thienyl 3-pyridyl methyl amine
PubChem CID 24229544
Nombre IUPAC N-metil-1-(6-tiofen-2-ilpiridin-3-il)metanamina
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)C2=CC=CS2
Specifications
Nombre del producto químico o material N-methyl-(6-thien-2-ylpyrid-3-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.3
Porcentaje de pureza 97%