Learn More
N-Metil-[6-(tetrahidropiran-4-iloxi)pirid-3-il]metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10644205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10644205 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10156663 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10644205 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58346CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 910036-99-6
Fórmula molecular C12H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 222.288
Número MDL MFCD09879908
Clave InChI CWRQCHDTRDIGCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-3-yl methylamine, 5-methylamino methyl-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine, methyl 6-oxan-4-yloxy pyridin-3-yl methyl amine, n-methyl-1-6-oxan-4-yl oxy pyridin-3-yl methanamine, methyl 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy 3-pyridyl methyl amine, n-methyl-1-6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229584
Nombre IUPAC N-metil-1-[6-(oxan-4-iloxi)piridin-3-il]metanamina
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)OC2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.29
Porcentaje de pureza 97%