Learn More
N-Metil(6-fenilpirid-3-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10306574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10306574 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10545554 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10306574 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC21146CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 879896-40-9
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.27
Número MDL MFCD09064942
Clave InChI OLZSHISXLYLLBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl 6-phenylpyrid-3-yl methylamine, methyl 6-phenylpyridin-3-yl methyl amine, 3-pyridinemethanamine,n-methyl-6-phenyl, methyl 6-phenyl 3-pyridyl methyl amine, n-methyl-1-6-phenylpyridin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229465
Nombre IUPAC N-metil-1-(6-fenilpiridin-3-il)metanamina
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl(6-phenylpyrid-3-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.27
Porcentaje de pureza 97%