Learn More
Clorhidrato de N-metil-6-cloro-2,3,4,5-tetrahidro-1-(4-hidroxifenil)-1H-3-benzazepina-7,8-diol (clorhidrato de N-metilfenoldopam), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-metil-6-cloro-2,3,4,5-tetrahidro-1-(4-hidroxifenil)-1H-3-benzazepina-7,8-diol (clorhidrato de N-metilfenoldopam)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrochloride |
| CAS | 2724762-90-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Methyl-6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 Cl N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 6-Chloro-1-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1,2,4,5-tetrahydro-3-benzazepine-7,8-diol Hydrochloride, Fenoldopam Related Compound A, Fenoldopam Related Compound A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18ClNO3.ClH/c1-19-7-6-12-13(8-15(21)17(22)16(12)18)14(9-19)10-2-4-11(20)5-3-10;/h2-5,8,14,20-22H,6-7,9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1CCc2c(Cl)c(O)c(O)cc2C(C1)c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-1-(4-hidroxifenil)-3-metil-1,2,4,5-tetrahidro-3-benzazepina-7,8-diol;hidrocloruro |
| Mostrar más |