Learn More
N-metil-6-(4-nitrofenoxi)-4-pirimidinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-6-(4-nitrophenoxy)-4-pyrimidinamine |
| CAS | 1069112-52-2 |
| Fórmula molecular | C11H10N4O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N4O3/c1-12-10-6-11(14-7-13-10)18-9-4-2-8(3-5-9)15(16)17/h2-7H,1H3,(H,12,13,14) |
| SMILES | CNc1cc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])ncn1 |
| Peso molecular (g/mol) | 246.22 |