Learn More
N-Metil-[6-(2-furil)pirid-3-il]metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10566144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10566144 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10482484 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10566144 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54946CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 886851-44-1
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD09966149
Clave InChI UDZJNNURWGNFCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-6-2-furyl pyrid-3-yl methylamine, 6-furan-2-yl pyridin-3-yl methyl methyl amine, 1-6-furan-2-yl pyridin-3-yl-n-methylmethanamine, 6-2-furyl 3-pyridyl methyl methylamine, 3-pyridinemethanamine,6-2-furanyl-n-methyl
PubChem CID 42555940
Nombre IUPAC 1-[6-(furan-2-il)piridin-3-il]-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)C2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-[6-(2-furyl)pyrid-3-yl]methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 95%