Learn More
N-Metil-6-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1,3,5-triazina-2,4-diamina, TRC
Código de producto. 30133788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133788 500 mg 500 miligramos
30012640 50 mg 50 miligramos
30011665 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330478500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101988-70-9
Fórmula molecular C6H8F3N5O
Peso molecular (g/mol) 223.16
Sinónimo Triflusulfuron-methyl Metabolite IN-E7710, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- (9CI), N2-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (ACI), 2-N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- (ACI)
Nombre IUPAC 2-N-metil-6-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1,3,5-triazina-2,4-diamina
SMILES CNc1nc(N)nc(OCC(F)(F)F)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8F3N5O/c1-11-4-12-3(10)13-5(14-4)15-2-6(7,8)9/h2H2,1H3,(H3,10,11,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0681