Learn More
N-Metil-5-tetrazoletiol, TRC
Código de producto. 30133289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133289 100 mg 100 miligramos
30004937 1 g 1 g
30010553 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330260100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13183-79-4
Fórmula molecular C2 H4 N4 S
Peso molecular (g/mol) 116.145
Sinónimo 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol, Cefoperazone Sodium Imp. C (EP), 5H-Tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-methyl- (9CI, ACI), 1,2,3,4-Tetrazole-5-thiol, 1-methyl- (4CI), 1,2-Dihydro-1-methyl-5H-tetrazole-5-thione (ACI), 1H-Tetrazole-5-thiol, 1-methyl- (7CI, 8CI), 2-Tetrazoline-5-thione, 1-methyl- (6CI), 1-Methyl-1,2,3,4-tetrazole-5-thiol, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrazoline-5-thione, 1-Methyl-1H-1,2,3,4-tetrazole-5-thiol, 1-Methyl-1H-tetrazol-5-thiol, 1-Methyl-2,5-dihydro-1H-1,2,3,4-tetrazole-5-thione, 1-Methyl-2H-tetrazole-5-thione, 1-Methyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, 1-Methyl-5-mercapto-1H-tetrazole, 1-Methyl-5-mercaptotetrazole, 1-Methyl-5-tetrazolethione, 1-Methyl-5-tetrazolinethione, 1-Methyl-5-thiotetrazole, 1-Methyltetrazole-5-thiol, 5-Mercapto-1-methyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole, 5-Mercapto-1-methyltetrazole, [1-Methyl-1H-1H-tetrazol-5-yl]thiol, N-Methyl-5-tetrazolethiol, NSC 520787, T 1982F
Nombre IUPAC 1-metiltetrazol-5-tiol
SMILES Cn1nnnc1S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0157
Porcentaje de pureza >95%