Learn More
n-metil-(5-pirid-3-iltien-2-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10653265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10653265 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10567294 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10653265 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66846DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 837376-49-5
Fórmula molecular C11H12N2S
Peso molecular (g/mol) 204.291
Número MDL MFCD11109328
Clave InChI ZSTXLHXHAPANSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-5-pyrid-3-ylthien-2-yl methylamine, n-methyl-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-pyridin-3-ylthiophene, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, nicotine 3-heteroaromatic analogue 1b, methyl 5-3-pyridyl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyl, 2-thiophenemethanamine, n-methyl-5-3-pyridinyl
PubChem CID 11321674
Nombre IUPAC N-metil-1-(5-piridin-3-iltiofen-2-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC=C(S1)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.3
Porcentaje de pureza 97%