Learn More
n-metil-(5-pirid-3-iltien-2-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10567294 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10653265 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10567294 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66846CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 837376-49-5
Fórmula molecular C11H12N2S
Peso molecular (g/mol) 204.291
Número MDL MFCD11109328
Clave InChI ZSTXLHXHAPANSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-5-pyrid-3-ylthien-2-yl methylamine, n-methyl-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-pyridin-3-ylthiophene, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, nicotine 3-heteroaromatic analogue 1b, methyl 5-3-pyridyl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyl, 2-thiophenemethanamine, n-methyl-5-3-pyridinyl
PubChem CID 11321674
Nombre IUPAC N-metil-1-(5-piridin-3-iltiofen-2-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC=C(S1)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.3
Porcentaje de pureza 97%