Learn More
N-Metil(5-fenilpirid-2-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10154054
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10154054 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10113774 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10154054 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55046CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 892502-02-2
Fórmula molecular C13H14N2
Peso molecular (g/mol) 198.269
Número MDL MFCD10700051
Clave InChI HHOWXRCPAWWJPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl 5-phenylpyrid-2-yl methylamine, methyl 5-phenylpyridin-2-yl methyl amine, 2-methyl aminomethyl-5-phenylpyridine, 2-pyridinemethanamine,n-methyl-5-phenyl, methyl 5-phenyl 2-pyridyl methyl amine, n-methyl-5-phenylpyridin-2-yl methylamine, n-methyl-1-5-phenylpyridin-2-yl methanamine
PubChem CID 26343606
Nombre IUPAC N-metil-1-(5-fenilpiridin-2-il)metanamina
SMILES CNCC1=NC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-methyl(5-phenylpyrid-2-yl)methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.27
Porcentaje de pureza 90%