Learn More
n-metil-[5-(morfolinometilo)tien-2-ilmetil]amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10421884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10421884 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10123034 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10421884 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC73446CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 893742-71-7
Fórmula molecular C11H18N2OS
Peso molecular (g/mol) 226.34
Número MDL MFCD06803277
Clave InChI LJPRPFHZPNCEIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-5-morpholinomethyl thien-2-ylmethyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl thiophen-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 20098901
SMILES CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-[5-(morpholinomethyl)thien-2-ylmethyl]amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC metil({5-[(morfolin-4-il)metil]tiofen-2-il}metil)amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.34
Porcentaje de pureza 97%