Learn More
n-metil-{[5-(morfolinometil)-2-furil]metil}amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10778245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10778245 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10122884 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10778245 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC72546DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 893741-66-7
Fórmula molecular C11H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 210.28
Número MDL MFCD06803236
Clave InChI RVGSMPQAXGUMNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-5-morpholinomethyl-2-furyl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-yl methylamine, 2-furanmethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, 4-5-methylamino methyl furan-2-ylmethyl morpholine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-furyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl furan-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl furan-2-yl methanamine
PubChem CID 16495000
Nombre IUPAC N-metil-1-[5-(morfolin-4-ilmetil)furan-2-il]metanamina
SMILES CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)O1
Specifications
Nombre del producto químico o material N-methyl-{[5-(morpholinomethyl)-2-furyl]methyl}amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
Porcentaje de pureza 97%