Learn More
N-metil-5-metoxitriptamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-methoxy NMT |
| CAS | 2009-03-2 |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-methoxy-N-methyl Tryptamine, 5-methoxy-N-methyl-1H-indole-3-ethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O/c1-13-6-5-9-8-14-12-4-3-10(15-2)7-11(9)12/h3-4,7-8,13-14H,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CNCCc1c[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| Nombre IUPAC | 2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)-N-metil-etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 204.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1263 |