Learn More
N-Metil-5-cloroisotiazolina (5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona), Mikromol™
Descripción
N-Metil-5-cloroisotiazolina (5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one |
| CAS | 26172-55-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C4 H4 Cl N O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-5-chloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolone, A 33 (bactericide), Bioace, CIT, CMIT, HS 818 (antiseptic), Kathon CG 5243, Kathon IXE, Methylchloroisothiazolinone, N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, N-Methyl-5-chloroisothiazolone, T 360 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3 |
| SMILES | CN1SC(=CC1=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-metil-1,2-tiazol-3-ona |
| Mostrar más |