Learn More
N-Metil-(5-bromopirid-3-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10777675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10777675 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10091194 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10777675 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67146DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 73335-64-5
Fórmula molecular C7H9BrN2
Peso molecular (g/mol) 201.07
Número MDL MFCD07375057
Clave InChI UHDHQYPCHVXIKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethanamine, n-methyl-5-bromopyrid-3-yl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl methyl methyl amine, n-methyl-5-bromopyridin-3-yl methylamine, 5-bromopyrid-3-ylmethyl methylamine, 3-bromo-5-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine,5-bromo-n-methyl, 5-bromo 3-pyridyl methyl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethylamine, 3-pyridinemethanamine, 5-bromo-n-methyl
PubChem CID 12515073
SMILES CNCC1=CC(Br)=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(5-bromopyrid-3-yl)methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC [(5-bromopiridin-3-il)metil](metil)amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.07
Porcentaje de pureza 95%