Learn More
N-Metil[5-(2-furil)pirid-2-il]metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10575574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10575574 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10347504 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10575574 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55146DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 892502-04-4
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD10700054
Clave InChI DOKOUBYFAJTDEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-furan-2-yl pyridin-2-yl methyl methyl amine, 2-pyridinemethanamine,5-2-furanyl-n-methyl, 5-fur-2-yl-2-methyl aminomethyl pyridine, 5-2-furyl 2-pyridyl methyl methylamine, 5-fur-2-yl pyridin-2-yl-n-methylmethylamine, 1-5-furan-2-yl pyridin-2-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 26343611
Nombre IUPAC 1-[5-(furan-2-il)piridin-2-il]-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=NC=C(C=C1)C2=CC=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-methyl[5-(2-furyl)pyrid-2-yl]methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 90%