Learn More
N-Metil-(4-tien-2-iltetrahidropiran-4-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10524654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10524654 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10387333 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10524654 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62246CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 916790-87-9
Fórmula molecular C11H17NOS
Peso molecular (g/mol) 211.32
Número MDL MFCD09879934
Clave InChI DBLNZQVTWSJQDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran, n-methyl-4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-2-thienyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
PubChem CID 24229671
SMILES CNCC1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC N-metil-1-(4-tiofen-2-iloxan-4-il)metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.33
Porcentaje de pureza 90%