Learn More
N-Metil-4-pirimidin-2-ilbenzilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine |
| % mín. CAS | 89.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.26 |
| Porcentaje de pureza | 90% |