Learn More
n-metil-(4-feniltetrahidropiran-4-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10032414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10032414 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10506534 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10032414 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC69146CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 958443-30-6
Fórmula molecular C13H19NO
Peso molecular (g/mol) 205.301
Número MDL MFCD11841073
Clave InChI OHCOJCIAAGLEHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-phenyloxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-methylamino methyl-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, methyl 4-phenyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
PubChem CID 33589539
Nombre IUPAC N-metil-1-(4-feniloxan-4-il)metanamina
SMILES CNCC1(CCOCC1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.3
Porcentaje de pureza 97%