Learn More
N-metil-4-fenilpiridinio yoduro, TRC
Código de producto. 30007127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007127 25 mg 25 miligramos
30005181 1 g 1 g
30006457 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32628525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36913-39-0
Fórmula molecular C12 H12 N . I
Peso molecular (g/mol) 297.13
Sinónimo 1-Methyl-4-phenylpyridinium Iodide, MPP+ Iodide;
Nombre IUPAC 1-metil-4-fenilpiridina-1-io; Yoduro
SMILES [I-].C[n+]1ccc(cc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-4-phenylpyridinium Iodide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N.HI/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-10H,1H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0014