Learn More
N-Metil-4-(fenoximetil)bencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10082314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10082314 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10042364 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10082314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63746CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
CAS 941716-90-1
Fórmula molecular C15H17NO
Peso molecular (g/mol) 227.31
Número MDL MFCD09879942
Clave InChI PSMWUOSOWNRPOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-4-phenoxymethyl benzylamine, methyl 4-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-phenoxymethyl phenyl methanamine
PubChem CID 24229704
SMILES CNCC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-4-(phenoxymethyl)benzylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC N-metil-1-[4-(fenoximetil)fenil]metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.31
Porcentaje de pureza 95%