Learn More
N'-Metil-4-nitrofenileno-1,2-diamina-d3, TRC
Código de producto. 30480389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480389 50 mg 50 miligramos
30473357 500 mg 500 miligramos
30472475 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30480389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32533750MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246816-48-7
Fórmula molecular C7 H6 D3 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 170.18
Sinónimo N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine, 2-Methylamino-5-nitroaniline, N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine
Nombre IUPAC 4-nitro-1-N-(trideuteriometil)benceno-1,2-diamina
SMILES [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-Methyl-4-nitrophenylene-1,2-diamine-d3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N3O2/c1-9-7-3-2-5(10(11)12)4-6(7)8/h2-4,9H,8H2,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0883