Learn More
N-metil-4-nitroanilina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl-4-nitroaniline |
| CAS | 100-15-2 |
| Fórmula molecular | C7H8N2O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | N-Methyl-4-nitrobenzenamine, 4-(Methylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N-methylaniline, Methyl(4-nitrophenyl)amine, N-(4-Nitrophenyl)-N-methylamine, NSC 5390, N-Methyl-4-nitroaniline, N-Methyl-p-nitraniline, N-Methyl-p-nitroaniline, N-Monomethyl-p-nitroaniline, p-(Methylamino)nitrobenzene, p-Nitro-N-methylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3 |
| SMILES | CNc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-metil-4-nitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0586 |