Learn More
N-Metil(4-metiltien-2-il)metilamina, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10729225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10729225 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10412644 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10729225 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30646CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 886851-27-0
Fórmula molecular C7H11NS
Peso molecular (g/mol) 141.23
Número MDL MFCD08435851
Clave InChI JICZWIQRPDVYNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl 4-methylthien-2-yl methylamine, methyl 4-methylthiophen-2-yl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n,4-dimethyl, 2-thiophenemethanamine, n,4-dimethyl, methyl 4-methyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-4-methylthiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 18525716
Nombre IUPAC N-metil-1-(4-methiltiofen-2-il)metanamina
SMILES CNCC1=CC(C)=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl(4-methylthien-2-yl)methylamine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.24
Porcentaje de pureza 97%