Learn More
N-Metil-(4-metil-2-fenil-1,3-oxazol-5-ilmetil)amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10744755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744755 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10491464 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10744755 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18146CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 1031843-28-3
Fórmula molecular C12H14N2O
Peso molecular (g/mol) 202.257
Número MDL MFCD11109322
Clave InChI XCBYKJIAOCVNGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl amine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methyl amine, 5-methylamino methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methanamine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methylamine
PubChem CID 33589464
Nombre IUPAC N-metil-1-(4-metil-2-fenil-1,3-oxazol-5-il)metanamina
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-5-ylmethyl)amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 97%