Learn More
N-Metil 4-hidroxi-duloxetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl 4-Hydroxy Duloxetine |
| CAS | 1346601-61-3 |
| Fórmula molecular | C19H21NO2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[(1S)-3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)propoxy]-1-naphthalenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO2S/c1-20(2)12-11-18(19-8-5-13-23-19)22-17-10-9-16(21)14-6-3-4-7-15(14)17/h3-10,13,18,21H,11-12H2,1-2H3/t18-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)CC[C@H](Oc1ccc(O)c2ccccc12)c3cccs3 |
| Nombre IUPAC | 4-[(1S)-3-(dimetilamino)-1-tiofen-2-ilpropoxi]naftalen-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 327.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1293 |