Learn More
Clorhidrato de N-metil-[(4-bromotien-3-il)metil]amina, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10613625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10613625 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10672855 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10215414 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10613625 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC54296CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 944450-82-2
Fórmula molecular C6H9BrClNS
Peso molecular (g/mol) 242.559
Número MDL MFCD09817483
Clave InChI GORGMQYTNXIOBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-4-bromothien-3-yl methyl amine hydrochloride, 1-4-bromothiophen-3-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 4-bromothiophen-3-yl methyl methyl amine hydrochloride, 4-bromo 3-thienyl methyl methylamine, chloride, 4-bromo-thiophen-3-ylmethyl-methyl-amine hydrochloride, 3-bromo-4-methylamino methyl thiophene hydrochloride, 3-bromo-4-methylamino methyl thiophene hydrochloride tech, 1-4-bromothiophen-3-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229540
Nombre IUPAC 1-(4-bromotiofen-3-il)-N-metilmetanamina;clorhidrato
SMILES CNCC1=CSC=C1Br.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-[(4-bromothien-3-yl)methyl]amine hydrochloride
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.57
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico