Learn More
Ácido N-metil-4-aminobutírico, TRC
Código de producto. 30468293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30468293 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30468293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM285745100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-4-aminobutyric Acid
CAS 1119-48-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5H11NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-(Methylamino)butanoic Acid, N-Methyl-GABA, N-Methyl-gamma-aminobutyric Acid, 4-(Methylamino)butyric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-6-4-2-3-5(7)8/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8)
SMILES CNCCCC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-(metilamino)butanoico
Peso molecular (g/mol) 117.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.079
Porcentaje de pureza >95