Learn More
N-Metil-4-[(6-metilpiracin-2-il)oxi]bencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10564994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10564994 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10246004 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10564994 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62746CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 912569-67-6
Fórmula molecular C13H15N3O
Peso molecular (g/mol) 229.28
Número MDL MFCD09817536
Clave InChI DAHTXAIQFDPRFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, methyl 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 2-methyl-6-4-methylamino methyl phenoxy pyrazine, methyl 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methyl amine
PubChem CID 24229697
Nombre IUPAC N-metil-1-[4-(6-metilpiracin-2-il)oxifenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC=C(OC2=NC(C)=CN=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-4-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 95%