Learn More
N-Metil-4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)bencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10377204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377204 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10143474 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10377204 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61746CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 944450-83-3
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.245
Número MDL MFCD11109326
Clave InChI PBJZWGQLXKZEJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzylamine, methyl 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methyl amine, 2-4-methyl aminomethyl phenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, methyl 4-5-methyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methylamine
PubChem CID 26343642
Nombre IUPAC N-metil-1-[4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]metanamina
SMILES CC1=NN=C(O1)C2=CC=C(C=C2)CNC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-4-(5-methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%