Learn More
N-Metil-4-[4-[3-(trifluorometil)fenil]amino]carbonil]amino]fenoxi-2-piridinacarboxamida, TRC
Product Code. 30473415
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30473415 1 g 1 g
30467139 100 mg 100 miligramos
30478914 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30473415 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3313901G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1285533-84-7
Fórmula molecular C21 H17 F3 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 430.38
Sinónimo 2-Pyridinecarboxamide, N-methyl-4-[4-[[[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-, N-Methyl-4-[4-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]pyridine-2-carboxamide, Deschloro Sorafenib, N-Methyl-4-[4-[[[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl]-amino]phenoxy]pyridine-2-carboxamide Imp. F (EP), 2-Pyridinecarboxamide, N-methyl-4-[4-[[[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-, N-Methyl-4-[4-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]pyridine-2-carboxamide, Deschloro Sorafenib
Nombre IUPAC N-metil-4-[4-[[3-(trifluorometil)fenil]carbamoilamino]fenoxi]piridina-2-carboxamida
SMILES CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3cccc(c3)C(F)(F)F)cc2)ccn1
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Methyl-4-[4-[([(3-(trifluoromethyl)phenyl)amino]carbonyl)amino]phenoxy]-2-pyridinecarboxamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H17F3N4O3/c1-25-19(29)18-12-17(9-10-26-18)31-16-7-5-14(6-8-16)27-20(30)28-15-4-2-3-13(11-15)21(22,23)24/h2-12H,1H3,(H,25,29)(H2,27,28,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.1253