Learn More
N-Metil-[4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11350687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11350687 250 mg 250 miligramos
10693425 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11350687 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50946CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 884507-32-8
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.25
Número MDL MFCD09025868
Clave InChI MUCOLQGVWQXQMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methylamine, methyl 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyl 4-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 18525856
Nombre IUPAC N-metil-1-[4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)C1=NC(C)=NO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-[4-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%