Learn More
N-metil-4-(1H-pirazol-1-ilmetil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-methyl-4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.27 |
| Porcentaje de pureza | 97% |