Learn More
N-metil-4-(1H-pirazol-1-ilmetil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10245884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245884 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10787095 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245884 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56046CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 892502-08-8
Fórmula molecular C12H15N3
Peso molecular (g/mol) 201.27
Número MDL MFCD08690302
Clave InChI BQLXMVISWVMAID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 4-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 4-1h-pyrazole-1-yl methylbenzyl amine, methyl 4-pyrazolylmethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, n-methyl-1-4-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-4-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine, 3vr
PubChem CID 18525877
Nombre IUPAC N-metil-1-[4-(pirazol-1-ilmetil)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC=C(CN2C=CC=N2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 97%