Learn More
N-Metil-4-(1-metil-1H-pirazol-3-il)benzilamina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11370587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11370587 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10031194 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370587 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23846CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 179873-47-3
Fórmula molecular C12H15N3
Peso molecular (g/mol) 201.273
Número MDL MFCD09702353
Clave InChI BBOCGPKUAXCMLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, methyl 4-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 24229474
Nombre IUPAC N-metil-1-[4-(1-metilpirazol-3-il)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NN(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 90%