Learn More
N-Metil-3-(trifluorometil)bencilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470839 1 g 1 g
15480839 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63888.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90390-07-1 | C9H10F3N | 189.181 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90390-07-1
Fórmula molecular C9H10F3N
Peso molecular (g/mol) 189.181
Número MDL MFCD04115410
Clave InChI JFLPPELZYKHKQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-3-trifluoromethyl benzylamine, n-methyl-n-3-trifluoromethyl benzyl amine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, methyl 3-trifluoromethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-trifluoromethyl, n-methyl 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine hydrochloride, chembrdg-bb 4004318, methyl-3-trifluoromethyl-benzyl-amine
PubChem CID 485414
Nombre IUPAC N-metil-1-[3-(trifluorometil)fenil]metanamina
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Color Incolora
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física petróleo, aceite